Documentos clave
SAB3500840
Sigma-Aldrich
Anti-ZNF521 antibody produced in rabbit
affinity isolated antibody, buffered aqueous solution
Seleccione un Tamaño
100 μG
416,00 €
416,00 €
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
100 μG
416,00 €
About This Item
Código UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
416,00 €
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
origen biológico
rabbit
Nivel de calidad
conjugado
unconjugated
forma del anticuerpo
affinity isolated antibody
tipo de anticuerpo
primary antibodies
clon
polyclonal
Formulario
buffered aqueous solution
mol peso
predicted mol wt 144 kDa
reactividad de especies
human
técnicas
ELISA: suitable
immunocytochemistry: suitable
immunofluorescence: suitable
western blot: suitable
Nº de acceso UniProt
Condiciones de envío
dry ice
temp. de almacenamiento
−20°C
modificación del objetivo postraduccional
unmodified
Información sobre el gen
human ... ZNF521(25925)
Características y beneficios
Evaluate our antibodies with complete peace of mind. If the antibody does not perform in your application, we will issue a full credit or replacement antibody. Learn more.
Ligadura / enlace
The action of this antibody can be blocked using blocking peptide SBP3500840.
Forma física
Supplied at 1 mg/mL in PBS with 0.02% sodium azide.
Cláusula de descargo de responsabilidad
Unless otherwise stated in our catalog or other company documentation accompanying the product(s), our products are intended for research use only and are not to be used for any other purpose, which includes but is not limited to, unauthorized commercial uses, in vitro diagnostic uses, ex vivo or in vivo therapeutic uses or any type of consumption or application to humans or animals.
Producto relacionado
Referencia del producto
Descripción
Precios
Código de clase de almacenamiento
10 - Combustible liquids
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Visite la Librería de documentos
Birgit Gustafson et al.
Nature communications, 10(1), 2757-2757 (2019-06-23)
Inappropriate expansion of the adipose cells in the subcutaneous adipose tissue (SAT) is a characteristic of hypertrophic obesity and of individuals with genetic predisposition for T2D (first-degree relatives; FDR). It is associated with insulin resistance, a dysfunctional, adipose tissue and