Documentos clave
SAB3500668
Sigma-Aldrich
Anti-ATAD3A antibody produced in rabbit
affinity isolated antibody
Seleccione un Tamaño
100 μG
394,00 €
394,00 €
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
100 μG
394,00 €
About This Item
Código UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
394,00 €
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
origen biológico
rabbit
conjugado
unconjugated
forma del anticuerpo
affinity isolated antibody
tipo de anticuerpo
primary antibodies
mol peso
70 kDa
reactividad de especies
rat, human, mouse
concentración
1 mg/mL
técnicas
ELISA: suitable
immunocytochemistry: suitable
immunofluorescence: suitable
western blot: suitable
Nº de acceso UniProt
Condiciones de envío
wet ice
temp. de almacenamiento
−20°C
modificación del objetivo postraduccional
unmodified
Información sobre el gen
human ... ATAD3A(55210)
Inmunógeno
Antibody was raised against a 19 amino acid peptide near the amino terminus of human ATAD3A.
Características y beneficios
Evaluate our antibodies with complete peace of mind. If the antibody does not perform in your application, we will issue a full credit or replacement antibody. Learn more.
Ligadura / enlace
The action of this antibody can be blocked using blocking peptide SBP3500668.
Forma física
Supplied at 1 mg/mL in PBS with 0.02% sodium azide.
Producto relacionado
Referencia del producto
Descripción
Precios
Código de clase de almacenamiento
10 - Combustible liquids
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)