Documentos clave
SAB3500550
Sigma-Aldrich
Anti-NALP6 antibody produced in rabbit
affinity isolated antibody, buffered aqueous solution
Sinónimos:
Anti-NLR family pyrin domain containing 6, Anti-NLRP6, Anti-PYPAF5, Anti-PYRIN-containing APAF1-like protein 5
Seleccione un Tamaño
100 μG
405,00 €
405,00 €
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
100 μG
405,00 €
About This Item
Código UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
405,00 €
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
origen biológico
rabbit
conjugado
unconjugated
forma del anticuerpo
affinity isolated antibody
tipo de anticuerpo
primary antibodies
clon
polyclonal
Formulario
buffered aqueous solution
reactividad de especies
human
técnicas
immunofluorescence: suitable
indirect ELISA: suitable
western blot: suitable
Nº de acceso NCBI
Nº de acceso UniProt
Condiciones de envío
dry ice
temp. de almacenamiento
−20°C
modificación del objetivo postraduccional
unmodified
Información sobre el gen
human ... NLRP6(171389)
Inmunógeno
NALP6 antibody was raised against a 16 amino acid peptide near the amino terminus of human NALP6.
Características y beneficios
Evaluate our antibodies with complete peace of mind. If the antibody does not perform in your application, we will issue a full credit or replacement antibody. Learn more.
Ligadura / enlace
The action of this antibody can be blocked using blocking peptide SBP3500550.
Forma física
Supplied in PBS with 0.02% sodium azide.
Cláusula de descargo de responsabilidad
Unless otherwise stated in our catalog or other company documentation accompanying the product(s), our products are intended for research use only and are not to be used for any other purpose, which includes but is not limited to, unauthorized commercial uses, in vitro diagnostic uses, ex vivo or in vivo therapeutic uses or any type of consumption or application to humans or animals.
Producto relacionado
Referencia del producto
Descripción
Precios
Código de clase de almacenamiento
10 - Combustible liquids
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)