SAB3500318
Anti-TMEM16A antibody produced in rabbit
affinity isolated antibody, buffered aqueous solution
Sinónimos:
Anti-Ano1, Anti-Anoctamin 1, Anti-Calcium activated chloride channel, Anti-DOG1, Anti-TAOS1
Seleccione un Tamaño
407,00 €
Seleccione un Tamaño
About This Item
407,00 €
Productos recomendados
origen biológico
rabbit
Nivel de calidad
conjugado
unconjugated
forma del anticuerpo
affinity isolated antibody
tipo de anticuerpo
primary antibodies
clon
polyclonal
Formulario
buffered aqueous solution
reactividad de especies
mouse, human
técnicas
indirect ELISA: suitable
western blot: suitable
Nº de acceso NCBI
Nº de acceso UniProt
Condiciones de envío
dry ice
temp. de almacenamiento
−20°C
modificación del objetivo postraduccional
unmodified
Información sobre el gen
human ... ANO1(55107)
Categorías relacionadas
Descripción general
Inmunógeno
Acciones bioquímicas o fisiológicas
Características y beneficios
Ligadura / enlace
Forma física
¿No encuentra el producto adecuado?
Opcional
Producto relacionado
Código de clase de almacenamiento
10 - Combustible liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 2
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)