SAB3500148
Anti-BFAR antibody produced in rabbit
affinity isolated antibody, buffered aqueous solution
Sinónimos:
Anti-BAR, Anti-Bifunctional apoptosis regulator, Anti-RNF47
About This Item
Productos recomendados
origen biológico
rabbit
conjugado
unconjugated
forma del anticuerpo
affinity isolated antibody
tipo de anticuerpo
primary antibodies
clon
polyclonal
formulario
buffered aqueous solution
reactividad de especies
mouse, rat, human
técnicas
immunofluorescence: suitable
immunohistochemistry: suitable
indirect ELISA: suitable
western blot: suitable
Nº de acceso NCBI
Nº de acceso UniProt
Condiciones de envío
dry ice
temp. de almacenamiento
−20°C
modificación del objetivo postraduccional
unmodified
Información sobre el gen
human ... BFAR(51283)
Inmunógeno
Características y beneficios
Ligadura / enlace
Forma física
Not finding the right product?
Try our Herramienta de selección de productos.
Producto relacionado
Código de clase de almacenamiento
10 - Combustible liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 2
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable