SAB3500026
Anti-ATOH8 antibody produced in rabbit
affinity isolated antibody, buffered aqueous solution
Sinónimos:
Anti-HATH6, Anti-Helix-loop-helix protein hATH-6, Anti-MATH6, Anti-Protein atonal homolog 8
Seleccione un Tamaño
341,00 €
Seleccione un Tamaño
About This Item
341,00 €
Productos recomendados
origen biológico
rabbit
Nivel de calidad
conjugado
unconjugated
forma del anticuerpo
affinity isolated antibody
tipo de anticuerpo
primary antibodies
clon
polyclonal
Formulario
buffered aqueous solution
mol peso
predicted mol wt 35 kDa
reactividad de especies
mouse, rat, human
técnicas
immunohistochemistry: suitable
indirect ELISA: suitable
western blot: suitable
Nº de acceso NCBI
Nº de acceso UniProt
Condiciones de envío
dry ice
temp. de almacenamiento
−20°C
modificación del objetivo postraduccional
unmodified
Información sobre el gen
human ... ATOH8(84913)
Inmunógeno
Características y beneficios
Descripción de destino
Ligadura / enlace
Forma física
Cláusula de descargo de responsabilidad
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 2
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)