Documentos clave
SAB2900200
Sigma-Aldrich
Anti-WNT2B antibody produced in rabbit
affinity isolated antibody, buffered aqueous solution
Sinónimos:
wnt13
Seleccione un Tamaño
50 μG
675,00 €
675,00 €
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
50 μG
675,00 €
About This Item
Código UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
675,00 €
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
origen biológico
rabbit
conjugado
unconjugated
forma del anticuerpo
affinity isolated antibody
tipo de anticuerpo
primary antibodies
clon
polyclonal
Formulario
buffered aqueous solution
reactividad de especies
horse, human, bovine, rat, mouse, dog, rabbit, hamster, pig, monkey
técnicas
immunohistochemistry (formalin-fixed, paraffin-embedded sections): suitable
Nº de acceso UniProt
Condiciones de envío
dry ice
temp. de almacenamiento
−20°C
modificación del objetivo postraduccional
unmodified
Información sobre el gen
human ... WNT2B(7482)
Inmunógeno
Synthetic 16 amino acid peptide from internal region of human WNT2B. Percent identity with other species by BLAST analysis: Human, Gorilla, Gibbon, Monkey, Marmoset, Mouse, Rat, Bovine, Dog, Bat, Hamster, Panda, Horse, Rabbit, Pig (100%); Elephant (94%); Opossum, Platypus (88%).
Características y beneficios
Evaluate our antibodies with complete peace of mind. If the antibody does not perform in your application, we will issue a full credit or replacement antibody. Learn more.
Forma física
Solution in phosphate-buffered saline containing less than 0.1% sodium azide.
10 - Combustible liquids
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)