Documentos clave
SAB2900183
Sigma-Aldrich
Anti-CXCR2 antibody produced in rabbit
affinity isolated antibody, buffered aqueous solution
Sinónimos:
Gro/mgsa receptor, IL8RB, cmkar2, cxcr2, il-8 receptor b, il-8rb
Seleccione un Tamaño
50 μG
574,00 €
574,00 €
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
50 μG
574,00 €
About This Item
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
574,00 €
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
origen biológico
rabbit
Nivel de calidad
conjugado
unconjugated
forma del anticuerpo
affinity isolated antibody
tipo de anticuerpo
primary antibodies
clon
polyclonal
Formulario
buffered aqueous solution
reactividad de especies
human
técnicas
immunohistochemistry (formalin-fixed, paraffin-embedded sections): suitable
Condiciones de envío
dry ice
temp. de almacenamiento
−20°C
modificación del objetivo postraduccional
unmodified
Información sobre el gen
human ... IL8RB(3579)
Inmunógeno
Synthetic 16 amino acid peptide from N-terminal extracellular domain of human CXCR2. Percent identity with other species by BLAST analysis: Human, Chimpanzee, Gibbon (100%); Gorilla (94%); Marmoset (88%).
Características y beneficios
Evaluate our antibodies with complete peace of mind. If the antibody does not perform in your application, we will issue a full credit or replacement antibody. Learn more.
Forma física
Solution in phosphate-buffered saline containing less than 0.1% sodium azide.
Cláusula de descargo de responsabilidad
Unless otherwise stated in our catalog or other company documentation accompanying the product(s), our products are intended for research use only and are not to be used for any other purpose, which includes but is not limited to, unauthorized commercial uses, in vitro diagnostic uses, ex vivo or in vivo therapeutic uses or any type of consumption or application to humans or animals.
10 - Combustible liquids
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)