Documentos clave
SAB2900040
Sigma-Aldrich
Anti-CYSLT2 (AB2) antibody produced in rabbit
affinity isolated antibody, buffered aqueous solution
Sinónimos:
CysLT-2, cyslt2, cysteinyl leukotriene 2 receptor, cysteinyl leukotriene receptor 2, psec0146
About This Item
Código UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad
origen biológico
rabbit
Nivel de calidad
conjugado
unconjugated
forma del anticuerpo
affinity isolated antibody
tipo de anticuerpo
primary antibodies
clon
polyclonal
Formulario
buffered aqueous solution
reactividad de especies
human
técnicas
immunohistochemistry (formalin-fixed, paraffin-embedded sections): suitable
indirect ELISA: suitable
Nº de acceso UniProt
Condiciones de envío
dry ice
temp. de almacenamiento
−20°C
modificación del objetivo postraduccional
unmodified
Información sobre el gen
human ... CYSLTR2(57105)
Inmunógeno
Synthetic 20 amino acid peptide from C-terminal cytoplasmic domain of human CYSLTR2 / CYSLT2. Percent identity with other species by BLAST analysis: Human, Gorilla (100%); Gibbon (95%); Marmoset (80%).
Características y beneficios
Evaluate our antibodies with complete peace of mind. If the antibody does not perform in your application, we will issue a full credit or replacement antibody. Learn more.
Forma física
Solution in phosphate-buffered saline containing less than 0.1% sodium azide.
10 - Combustible liquids
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)