Documentos clave
SAB2900027
Sigma-Aldrich
Anti-MCHR2 antibody produced in rabbit
affinity isolated antibody, buffered aqueous solution
Sinónimos:
GPR145, MCH receptor 2, g protein-coupled receptor mch2, g protein-coupled receptor slt, mch-r2
About This Item
Código UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad Póngase en contacto con el Servicio técnico
origen biológico
rabbit
Nivel de calidad
conjugado
unconjugated
forma del anticuerpo
affinity isolated antibody
tipo de anticuerpo
primary antibodies
clon
polyclonal
formulario
buffered aqueous solution
reactividad de especies
human
técnicas
immunohistochemistry (formalin-fixed, paraffin-embedded sections): suitable
Nº de acceso UniProt
Categorías relacionadas
Inmunógeno
Synthetic 18 amino acid peptide from C-terminal cytoplasmic domain of human MCHR2. Percent identity with other species by BLAST analysis: Human (100%); Gorilla, Gibbon (94%); Monkey, Marmoset (89%); Panda, Pig (83%).
Características y beneficios
Evaluate our antibodies with complete peace of mind. If the antibody does not perform in your application, we will issue a full credit or replacement antibody. Learn more.
Forma física
Solution in phosphate-buffered saline containing less than 0.1% sodium azide.
10 - Combustible liquids
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Certificados de análisis (COA)
¿Necesita un COA de muestra?
Esto es un Certificado de análisis (COA) de muestra y es posible que no represente un lote de fabricación reciente para este producto específico.