Documentos clave
SAB2900002
Sigma-Aldrich
Anti-GPR20 (AB2) antibody produced in rabbit
affinity isolated antibody, buffered aqueous solution
Sinónimos:
g protein-coupled receptor 20, g protein-coupled receptor gpr20
Seleccione un Tamaño
50 μG
506,00 €
506,00 €
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
50 μG
506,00 €
About This Item
Código UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
506,00 €
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
origen biológico
rabbit
Nivel de calidad
conjugado
unconjugated
forma del anticuerpo
affinity isolated antibody
tipo de anticuerpo
primary antibodies
clon
polyclonal
Formulario
buffered aqueous solution
reactividad de especies
human
técnicas
immunohistochemistry (formalin-fixed, paraffin-embedded sections): suitable
Nº de acceso UniProt
Condiciones de envío
dry ice
temp. de almacenamiento
−20°C
modificación del objetivo postraduccional
unmodified
Información sobre el gen
human ... GPR20(2843)
Inmunógeno
Synthetic 18 amino acid peptide from 3rd cytoplasmic domain of human GPR20. Percent identity with other species by BLAST analysis: Human, Bovine (100%); Gorilla, Monkey, Marmoset, Mouse, Horse, Rabbit, Dog, Bat (94%); Hamster, Elephant (89%); Rat (83%).
Características y beneficios
Evaluate our antibodies with complete peace of mind. If the antibody does not perform in your application, we will issue a full credit or replacement antibody. Learn more.
Forma física
Solution in phosphate-buffered saline containing less than 0.1% sodium azide.
10 - Combustible liquids
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)