Documentos clave
SAB2702340
Sigma-Aldrich
Monoclonal Anti-ARID2 antibody produced in mouse
clone GT7311, affinity isolated antibody
Sinónimos:
BAF200, p200
Seleccione un Tamaño
100 μL
446,00 €
446,00 €
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
100 μL
446,00 €
About This Item
Código UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
446,00 €
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
origen biológico
mouse
Nivel de calidad
conjugado
unconjugated
forma del anticuerpo
affinity isolated antibody
tipo de anticuerpo
primary antibodies
clon
GT7311, monoclonal
Formulario
buffered aqueous solution
mol peso
197kDa
reactividad de especies
mouse, human
concentración
3.02mg/mL
técnicas
immunofluorescence: 1:100-1:1,000
western blot: 1:500-1:3,000
isotipo
IgG1
Nº de acceso UniProt
Condiciones de envío
wet ice
temp. de almacenamiento
−20°C
modificación del objetivo postraduccional
unmodified
Información sobre el gen
human ... ARID2(196528)
Inmunógeno
Recombinant protein encompassing a sequence within the C-terminus region of human ARID2.
Aplicación
Suggested starting dilutions are as follows: WB: 1:500-1:3000. Not yet tested in other applications. Optimal working dilutions should be determined experimentally by the end user.
Acciones bioquímicas o fisiológicas
ARID2 is a subunit of the PBAF chromatin-remodeling complex (see BAF180; MIM 606083), which facilitates ligand-dependent transcriptional activation by nuclear receptors (Yan et al., 2005 [PubMed 15985610]).[supplied by OMIM]
Características y beneficios
Evaluate our antibodies with complete peace of mind. If the antibody does not perform in your application, we will issue a full credit or replacement antibody. Learn more.
Otras notas
Purification: Affinity purified by Protein G
Forma física
Phosphate-buffered saline, no preservative added.
Cláusula de descargo de responsabilidad
Unless otherwise stated in our catalog or other company documentation accompanying the product(s), our products are intended for research use only and are not to be used for any other purpose, which includes but is not limited to, unauthorized commercial uses, in vitro diagnostic uses, ex vivo or in vivo therapeutic uses or any type of consumption or application to humans or animals.
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 1
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)