SAB2702324
Monoclonal Anti-CARD12 antibody produced in mouse
clone GT1387, affinity isolated antibody
Sinónimos:
AIFEC, CARD12, CLAN, CLAN1
Seleccione un Tamaño
379,00 €
Seleccione un Tamaño
About This Item
379,00 €
origen biológico
mouse
Nivel de calidad
conjugado
unconjugated
forma del anticuerpo
affinity isolated antibody
tipo de anticuerpo
primary antibodies
clon
GT1387, monoclonal
Formulario
buffered aqueous solution
mol peso
116kDa
reactividad de especies
human
concentración
1mg/mL
técnicas
western blot: 1:1000-1:10000
isotipo
IgG2a
Nº de acceso UniProt
Condiciones de envío
wet ice
temp. de almacenamiento
−20°C
Información sobre el gen
human ... NLRC4(58484)
Inmunógeno
Aplicación
Acciones bioquímicas o fisiológicas
Características y beneficios
Otras notas
Forma física
Cláusula de descargo de responsabilidad
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 1
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)