SAB2702190
Monoclonal Anti-TET3 antibody produced in mouse
clone GT334, affinity isolated antibody
Sinónimos:
hCG_40738
About This Item
Productos recomendados
origen biológico
mouse
Nivel de calidad
conjugado
unconjugated
forma del anticuerpo
affinity isolated antibody
tipo de anticuerpo
primary antibodies
clon
GT334, monoclonal
formulario
buffered aqueous solution
mol peso
179kDa
reactividad de especies
human
concentración
1mg/mL
técnicas
western blot: 1:1000-1:10000
isotipo
IgG2b
Nº de acceso UniProt
Condiciones de envío
wet ice
temp. de almacenamiento
−20°C
modificación del objetivo postraduccional
unmodified
Información sobre el gen
human ... TET3(200424)
Inmunógeno
Aplicación
Acciones bioquímicas o fisiológicas
Características y beneficios
Otras notas
Forma física
Cláusula de descargo de responsabilidad
Not finding the right product?
Try our Herramienta de selección de productos.
Código de clase de almacenamiento
12 - Non Combustible Liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
nwg
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable