Merck
Todas las fotos(4)
Documentos clave
SAB2702131
Sigma-Aldrich
Anti-EV71 antibody produced in rabbit
Sinónimos:
EV71 inactive virus, Enterovirus 71
Seleccione un Tamaño
100 μL
493,00 €
493,00 €
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
100 μL
493,00 €
About This Item
Código UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
493,00 €
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
origen biológico
rabbit
Nivel de calidad
conjugado
unconjugated
forma del anticuerpo
purified immunoglobulin
tipo de anticuerpo
primary antibodies
clon
polyclonal
Formulario
liquid
reactividad de especies
EV71
concentración
6.15 mg/mL
técnicas
ELISA: suitable
immunocytochemistry: suitable
immunofluorescence: suitable
western blot: 5000-20000
Condiciones de envío
wet ice
temp. de almacenamiento
−20°C
modificación del objetivo postraduccional
unmodified
Inmunógeno
Enterovirus 71
Aplicación
Suggested starting dilutions are as follows: ELISA: Assay-dependent dilution, ICC/IF: 1:100-1:1000, IHC-P: 1:100-1:1000, WB: 1:5000-1:20000. Not yet tested in other applications. Optimal working dilutions should be determined experimentally by the end user.
Características y beneficios
Evaluate our antibodies with complete peace of mind. If the antibody does not perform in your application, we will issue a full credit or replacement antibody. Learn more.
Forma física
0.1M Tris, 0.1M Glycine, 20% Glycerol (pH7). 0.01% Thimerosal was added as a preservative.
Cláusula de descargo de responsabilidad
Unless otherwise stated in our catalog or other company documentation accompanying the product(s), our products are intended for research use only and are not to be used for any other purpose, which includes but is not limited to, unauthorized commercial uses, in vitro diagnostic uses, ex vivo or in vivo therapeutic uses or any type of consumption or application to humans or animals.
Pictogramas
Exclamation mark
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Aquatic Chronic 3 - Skin Sens. 1
Código de clase de almacenamiento
12 - Non Combustible Liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 2
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Visite la Librería de documentos
Jing Xie et al.
Virus research, 324, 199038-199038 (2023-01-05)
Enterovirus A71 (EV-A71) is neurotropic and one of the primary enteric pathogens responsible for severe central nervous system infection in infants and young children. Neonatal mice are ideal models for studying the pathogenesis of infection caused by EV-A71. In this