SAB2501952
Anti-CEP290 antibody produced in goat
affinity isolated antibody, buffered aqueous solution
Sinónimos:
3H11Ag, BBS14, FLJ13615, FLJ21979, JBTS5, JBTS6, KIAA0373, LCA10, MKS4, NPHP6, SLSN6, rd16, CTCL tumor antigen se2-2, centrosomal protein 290kDa, monoclonal antibody 3H11 antigen, nephrocytsin-6
About This Item
Productos recomendados
origen biológico
goat
conjugado
unconjugated
forma del anticuerpo
affinity isolated antibody
tipo de anticuerpo
primary antibodies
clon
polyclonal
formulario
buffered aqueous solution
reactividad de especies
human
técnicas
immunocytochemistry: suitable
indirect ELISA: suitable
Nº de acceso UniProt
Condiciones de envío
wet ice
temp. de almacenamiento
−20°C
modificación del objetivo postraduccional
unmodified
Información sobre el gen
human ... CEP290(80184)
Inmunógeno
Características y beneficios
Forma física
Cláusula de descargo de responsabilidad
Not finding the right product?
Try our Herramienta de selección de productos.
Código de clase de almacenamiento
10 - Combustible liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 2
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable