SAB2501924
Anti-HCRTR1 antibody produced in goat
affinity isolated antibody, buffered aqueous solution
Sinónimos:
OX1R, hypocretin (orexin) receptor 1, orexin receptor, orexin receptor 1, orexin receptor-1
Seleccione un Tamaño
559,00 €
Seleccione un Tamaño
About This Item
559,00 €
Productos recomendados
origen biológico
goat
Nivel de calidad
conjugado
unconjugated
forma del anticuerpo
affinity isolated antibody
tipo de anticuerpo
primary antibodies
clon
polyclonal
Formulario
buffered aqueous solution
reactividad de especies
sheep, mouse, rat, human, canine
técnicas
indirect ELISA: suitable
western blot: suitable
Nº de acceso UniProt
Condiciones de envío
wet ice
temp. de almacenamiento
−20°C
Información sobre el gen
human ... HCRTR1(3061)
Inmunógeno
Características y beneficios
Forma física
Cláusula de descargo de responsabilidad
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 2
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)