Documentos clave
SAB2501533
Sigma-Aldrich
Anti-IDH2 antibody produced in goat
affinity isolated antibody, buffered aqueous solution
Sinónimos:
Anti-ICD-M, Anti-IDH, Anti-IDHM, Isocitrate dehydrogenase 2 (NADP+), mitochondrial
Seleccione un Tamaño
100 μG
475,00 €
475,00 €
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
100 μG
475,00 €
About This Item
Código UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
475,00 €
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
origen biológico
goat
Nivel de calidad
conjugado
unconjugated
forma del anticuerpo
affinity isolated antibody
tipo de anticuerpo
primary antibodies
clon
polyclonal
Formulario
buffered aqueous solution
reactividad de especies
bovine, mouse, canine, human, rat
técnicas
ELISA: suitable
immunohistochemistry: suitable
western blot: suitable
Nº de acceso UniProt
Condiciones de envío
dry ice
temp. de almacenamiento
−20°C
modificación del objetivo postraduccional
unmodified
Información sobre el gen
human ... IDH2(3418)
Inmunógeno
Peptide with sequence CIHGLSNVKLNE, from the internal region of the protein sequence according to NP_002159.2
Aplicación
Applications in which this antibody has been used successfully, and the associated peer-reviewed papers, are given below.
Western Blotting (1 paper)
Características y beneficios
Evaluate our antibodies with complete peace of mind. If the antibody does not perform in your application, we will issue a full credit or replacement antibody. Learn more.
Forma física
Supplied at 0.5 mg/mL in 20mM Tris (pH 7.3) and 150mM NaCl with 0.02% sodium azide and 0.5% bovine serum albumin.
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 2
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Visite la Librería de documentos
A Carpentieri et al.
Cell death & disease, 6, e1974-e1974 (2015-11-13)
Current hypothesis suggest that tumors can originate from adult cells after a process of 'reprogramming' driven by genetic and epigenetic alterations. These cancer cells, called cancer stem cells (CSCs), are responsible for the tumor growth and metastases. To date, the