Documentos clave
SAB2501457
Sigma-Aldrich
Anti-PTN antibody produced in goat
affinity isolated antibody, buffered aqueous solution
Sinónimos:
Anti-HARP, Anti-HBGF8, Anti-HBNF, Anti-NEGF1, Pleiotrophin
Seleccione un Tamaño
100 μG
475,00 €
475,00 €
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
100 μG
475,00 €
About This Item
Código UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
475,00 €
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
origen biológico
goat
Nivel de calidad
conjugado
unconjugated
forma del anticuerpo
affinity isolated antibody
tipo de anticuerpo
primary antibodies
clon
polyclonal
Formulario
buffered aqueous solution
reactividad de especies
canine, mouse, rat, human, pig
técnicas
indirect ELISA: suitable
western blot: suitable
Nº de acceso UniProt
Condiciones de envío
dry ice
temp. de almacenamiento
−20°C
modificación del objetivo postraduccional
unmodified
Información sobre el gen
human ... PTN(5764)
Inmunógeno
Peptide with sequence CGKLTKPKPQAESKK, from the internal region (near C-terminus) of the protein sequence according to NP_002816.1
Características y beneficios
Evaluate our antibodies with complete peace of mind. If the antibody does not perform in your application, we will issue a full credit or replacement antibody. Learn more.
Forma física
Supplied at 0.5 mg/mL in 20mM Tris (pH 7.3) and 150mM NaCl with 0.02% sodium azide and 0.5% bovine serum albumin.
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 2
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)