Documentos clave
SAB2500934
Sigma-Aldrich
Anti-SFRP2 antibody produced in goat
affinity isolated antibody, buffered aqueous solution
Sinónimos:
Anti-FRP-2, Anti-SARP1, Anti-SDF-5, Anti-Secreted apoptosis related protein 1, Anti-Secreted frizzled-related protein 2
Seleccione un Tamaño
100 μG
475,00 €
475,00 €
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
100 μG
475,00 €
About This Item
Código UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
475,00 €
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
origen biológico
goat
conjugado
unconjugated
forma del anticuerpo
affinity isolated antibody
tipo de anticuerpo
primary antibodies
clon
polyclonal
Formulario
buffered aqueous solution
reactividad de especies
canine, human, mouse, rat
técnicas
indirect ELISA: suitable
western blot: suitable
Nº de acceso UniProt
Condiciones de envío
dry ice
temp. de almacenamiento
−20°C
modificación del objetivo postraduccional
unmodified
Información sobre el gen
human ... SFRP2(6423)
Inmunógeno
Peptide with sequence C-KRWQKGQREFKR from the C Terminus of the protein sequence according to NP_003004.1.
Aplicación
Applications in which this antibody has been used successfully, and the associated peer-reviewed papers, are given below.
Western Blotting (1 paper)
Características y beneficios
Evaluate our antibodies with complete peace of mind. If the antibody does not perform in your application, we will issue a full credit or replacement antibody. Learn more.
Forma física
Supplied at 0.5 mg/mL in Tris saline with 0.02% sodium azide and 0.5% bovine serum albumin.
Pictogramas
Exclamation mark
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
Código de clase de almacenamiento
10 - Combustible liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 2
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Visite la Librería de documentos
Can Xiao et al.
Molecular medicine reports, 10(5), 2293-2298 (2014-09-06)
The role of epigenetic inactivation of secreted frizzled‑related protein 2 (SFRP2) and its functions in the development of oral squamous cell carcinoma (OSCC) remain to be elucidated. The present study demonstrated that SFRP2 mRNA was detected in 97.96% of tumor‑adjacent