Merck
Todas las fotos(4)
Documentos clave
SAB2500370
Sigma-Aldrich
Anti-EWS/EWSR1 antibody produced in goat
affinity isolated antibody, buffered aqueous solution
Sinónimos:
Anti-EWSR1/ZNF384 fusion protein, Anti-Ewing sarcoma breakpoint region 1
Seleccione un Tamaño
100 μG
559,00 €
559,00 €
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
100 μG
559,00 €
About This Item
Código UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
559,00 €
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
origen biológico
goat
Nivel de calidad
conjugado
unconjugated
forma del anticuerpo
affinity isolated antibody
tipo de anticuerpo
primary antibodies
clon
polyclonal
Formulario
buffered aqueous solution
reactividad de especies
human, mouse, bovine, rat
técnicas
immunohistochemistry: suitable
indirect ELISA: suitable
western blot: suitable
Nº de acceso UniProt
Condiciones de envío
dry ice
temp. de almacenamiento
−20°C
modificación del objetivo postraduccional
unmodified
Información sobre el gen
human ... EWSR1(2130)
Inmunógeno
Peptide with sequence C-TSYDQSSYSQQNTYG from the internal region of the protein sequence according to NP_053733.1; NP_005234.1.
Características y beneficios
Evaluate our antibodies with complete peace of mind. If the antibody does not perform in your application, we will issue a full credit or replacement antibody. Learn more.
Forma física
Supplied at 0.5 mg/mL in Tris saline with 0.02% sodium azide and 0.5% bovine serum albumin.
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)