Documentos clave
SAB2109238
Sigma-Aldrich
Anti-NFIC (C-terminal) antibody produced in rabbit
affinity isolated antibody
Sinónimos:
CTF, CTF5, NF-I, NFI
Seleccione un Tamaño
100 μL
385,00 €
385,00 €
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
100 μL
385,00 €
About This Item
Código UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
385,00 €
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
origen biológico
rabbit
conjugado
unconjugated
forma del anticuerpo
affinity isolated antibody
tipo de anticuerpo
primary antibodies
clon
polyclonal
Formulario
buffered aqueous solution
mol peso
48 kDa
reactividad de especies (predicha por homología)
human
concentración
0.5 mg/mL
técnicas
western blot: 1 μg/mL
Nº de acceso NCBI
Condiciones de envío
wet ice
temp. de almacenamiento
−20°C
modificación del objetivo postraduccional
unmodified
Información sobre el gen
human ... NFIC(57396)
Descripción general
Brg- or hBrm-associated factor (BAF) complexes, a chromatin-remodeling complex family of mammalian cells, facilitate transcriptional activity by remodeling nucleosome structure. Brg1 is the core subunit of Brg-associated factor complexes. BAF complexes can interact with NF1/CTF and RNAP II, and this interaction is closely dependent on the activation of gene transcription.
Inmunógeno
Synthetic peptide directed towards the C terminal region of human NFIC
Secuencia
Synthetic peptide located within the following region: VRERDAEQSGSPRTGMGSDQEDSKPITLDTTDFQESFVTSGVFSVTELIQ
Forma física
Supplied at 0.5 mg/ml in phosphate-buffered saline, 0.09% sodium azide
Cláusula de descargo de responsabilidad
Unless otherwise stated in our catalog or other company documentation accompanying the product(s), our products are intended for research use only and are not to be used for any other purpose, which includes but is not limited to, unauthorized commercial uses, in vitro diagnostic uses, ex vivo or in vivo therapeutic uses or any type of consumption or application to humans or animals.
Clase de riesgo para el agua (WGK)
nwg
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)