Documentos clave
SAB2109193
Sigma-Aldrich
Anti-FLOT1 (C-terminal) antibody produced in rabbit
affinity isolated antibody
Seleccione un Tamaño
100 μL
385,00 €
385,00 €
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
100 μL
385,00 €
About This Item
Código UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
385,00 €
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
origen biológico
rabbit
conjugado
unconjugated
forma del anticuerpo
affinity isolated antibody
tipo de anticuerpo
primary antibodies
clon
polyclonal
Formulario
buffered aqueous solution
mol peso
47 kDa
reactividad de especies (predicha por homología)
rabbit, mouse, bovine, pig, canine, horse, guinea pig, human, zebrafish
concentración
0.5 mg/mL
técnicas
western blot: 1 μg/mL
Nº de acceso NCBI
Condiciones de envío
wet ice
temp. de almacenamiento
−20°C
modificación del objetivo postraduccional
unmodified
Información sobre el gen
human ... FLOT1(57396)
Descripción general
Caveolae are small domains on the inner cell membrane involved in vesicular trafficking and signal transduction. FLOT1 encodes a caveolae-associated, integral membrane protein.
Inmunógeno
Synthetic peptide directed towards the C-terminal region of Human FLOT1
Secuencia
Synthetic peptide located within the following region: QQIEEQRVQVQVVERAQQVAVQEQEIARREKELEARVRKPAEAERYKLER
Forma física
Supplied at 0.5 mg/ml in phosphate-buffered saline, 0.09% sodium azide
Cláusula de descargo de responsabilidad
Unless otherwise stated in our catalog or other company documentation accompanying the product(s), our products are intended for research use only and are not to be used for any other purpose, which includes but is not limited to, unauthorized commercial uses, in vitro diagnostic uses, ex vivo or in vivo therapeutic uses or any type of consumption or application to humans or animals.
Clase de riesgo para el agua (WGK)
nwg
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)