Documentos clave
SAB2109185
Sigma-Aldrich
Anti-CDNF (N-terminal) antibody produced in rabbit
affinity isolated antibody
Sinónimos:
ARMETL1
Seleccione un Tamaño
100 μL
385,00 €
385,00 €
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
100 μL
385,00 €
About This Item
Código UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
385,00 €
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
origen biológico
rabbit
conjugado
unconjugated
forma del anticuerpo
affinity isolated antibody
tipo de anticuerpo
primary antibodies
clon
polyclonal
Formulario
buffered aqueous solution
mol peso
21 kDa
reactividad de especies (predicha por homología)
mouse, horse, rabbit, zebrafish, bovine, pig, human, guinea pig, canine
concentración
0.5 mg/mL
técnicas
western blot: 1 μg/mL
Nº de acceso NCBI
Condiciones de envío
wet ice
temp. de almacenamiento
−20°C
modificación del objetivo postraduccional
unmodified
Información sobre el gen
human ... CDNF(57396)
Descripción general
CDNF is a trophic factor for dopamine neurons. CDNF prevents the 6-hydroxydopamine (6-OHDA)-induced degeneration of dopaminergic neurons. When administered after 6-OHDA-lesioning, CDNF restores the dopaminergic function and prevents the degeneration of dopaminergic neurons in substantia nigra.
Inmunógeno
Synthetic peptide directed towards the N-terminal region of Human CDNF
Secuencia
Synthetic peptide located within the following region: IDRGVNFSLDTIEKELISFCLDTKGKENRLCYYLGATKDAATKILSEVTR
Forma física
Supplied at 0.5 mg/ml in phosphate-buffered saline, 0.09% sodium azide
Cláusula de descargo de responsabilidad
Unless otherwise stated in our catalog or other company documentation accompanying the product(s), our products are intended for research use only and are not to be used for any other purpose, which includes but is not limited to, unauthorized commercial uses, in vitro diagnostic uses, ex vivo or in vivo therapeutic uses or any type of consumption or application to humans or animals.
Clase de riesgo para el agua (WGK)
nwg
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)