Documentos clave
SAB2108919
Sigma-Aldrich
Anti-O3FAR1 (C-terminal) antibody produced in rabbit biotin conjugated
affinity isolated antibody
Sinónimos:
ADCA, MGC26418, PENKB, SCA23
Seleccione un Tamaño
100 μL
408,00 €
408,00 €
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
100 μL
408,00 €
About This Item
Código UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.43
408,00 €
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
origen biológico
rabbit
conjugado
biotin conjugate
forma del anticuerpo
affinity isolated antibody
tipo de anticuerpo
primary antibodies
clon
polyclonal
Formulario
buffered aqueous solution
mol peso
41 kDa
reactividad de especies (predicha por homología)
bovine, horse, rat, rabbit, canine, mouse, guinea pig, human
concentración
0.5 mg/mL
Nº de acceso NCBI
Condiciones de envío
wet ice
temp. de almacenamiento
−20°C
modificación del objetivo postraduccional
unmodified
Información sobre el gen
human ... FFAR4(338557)
Descripción general
GPR120 is a member of the rhodopsin family of G protein-coupled receptors (GPRs).
Secuencia
Synthetic peptide located within the following region: VVTHSEITKASRKRLTVSLAYSESHQIRVSQQDFRLFRTLFLLMVSFFIM
Forma física
Supplied at 0.5 mg/ml in phosphate-buffered saline, 0.09% sodium azide
Cláusula de descargo de responsabilidad
Unless otherwise stated in our catalog or other company documentation accompanying the product(s), our products are intended for research use only and are not to be used for any other purpose, which includes but is not limited to, unauthorized commercial uses, in vitro diagnostic uses, ex vivo or in vivo therapeutic uses or any type of consumption or application to humans or animals.
Clase de riesgo para el agua (WGK)
nwg
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)