Documentos clave
SAB2108774
Sigma-Aldrich
Anti-PAX2 antibody produced in rabbit HRP conjugated
affinity isolated antibody
Sinónimos:
IL-1, IL1-BETA, IL1F2
Seleccione un Tamaño
100 μL
385,00 €
385,00 €
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
100 μL
385,00 €
About This Item
Código UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.45
385,00 €
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
origen biológico
rabbit
conjugado
peroxidase conjugate
forma del anticuerpo
affinity isolated antibody
tipo de anticuerpo
primary antibodies
clon
polyclonal
Formulario
buffered aqueous solution
mol peso
42 kDa
reactividad de especies (predicha por homología)
human, mouse, guinea pig, rat, bovine, zebrafish, rabbit, horse, canine
concentración
0.5 mg/mL
Nº de acceso NCBI
Condiciones de envío
wet ice
temp. de almacenamiento
−20°C
modificación del objetivo postraduccional
unmodified
Información sobre el gen
human ... PAX2(5076)
Descripción general
PAX2 encodes paired box gene 2, one of many human homologues of the Drosophila melanogaster gene prd. The central feature of this transcription factor gene family is the conserved DNA-binding paired box domain. PAX2 is believed to be a target of transcriptional supression by the tumor supressor gene WT1. Mutations within PAX2 have been shown to result in optic nerve colobomas and renal hypoplasia.
Inmunógeno
Synthetic peptide directed towards the middle region of Human PAX2
Secuencia
Synthetic peptide located within the following region: DPVGSYSINGILGIPRSNGEKRKRDEDVSEGSVPNGDSQSGVDSLRKHLR
Forma física
Supplied at 0.5 mg/ml in phosphate-buffered saline, 0.09% sodium azide
Cláusula de descargo de responsabilidad
Unless otherwise stated in our catalog or other company documentation accompanying the product(s), our products are intended for research use only and are not to be used for any other purpose, which includes but is not limited to, unauthorized commercial uses, in vitro diagnostic uses, ex vivo or in vivo therapeutic uses or any type of consumption or application to humans or animals.
Código de clase de almacenamiento
12 - Non Combustible Liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 1
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)