SAB2108568
Anti-FAM107A
IgG fraction of antiserum
Sinónimos:
Anti- FLJ30158, Anti- FLJ45473, Anti- TU3A, Anti-DRR1
Seleccione un Tamaño
326,00 €
Seleccione un Tamaño
About This Item
326,00 €
origen biológico
rabbit
Nivel de calidad
conjugado
unconjugated
forma del anticuerpo
IgG fraction of antiserum
tipo de anticuerpo
primary antibodies
clon
polyclonal
Formulario
buffered aqueous solution
mol peso
17 kDa
reactividad de especies
guinea pig, bovine, human, mouse, dog, rat
concentración
0.5-1 mg/mL
técnicas
immunoblotting: suitable
nº de acceso
NM_007177
Nº de acceso UniProt
Condiciones de envío
wet ice
temp. de almacenamiento
−20°C
modificación del objetivo postraduccional
unmodified
Información sobre el gen
human ... FAM107A(11170)
Descripción general
Inmunógeno
Aplicación
Acciones bioquímicas o fisiológicas
When FAM107A is transfected into cell lines in which it is not expressed, it suppresses cell growth. It may play a role in tumor development.
Secuencia
Forma física
Cláusula de descargo de responsabilidad
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)