SAB2108302
Anti-HNF1A antibody produced in rabbit
affinity isolated antibody
Seleccione un Tamaño
498,00 €
Seleccione un Tamaño
About This Item
498,00 €
Productos recomendados
origen biológico
rabbit
Nivel de calidad
conjugado
unconjugated
forma del anticuerpo
affinity isolated antibody
tipo de anticuerpo
primary antibodies
clon
polyclonal
Formulario
buffered aqueous solution
mol peso
67kDa
reactividad de especies
human, dog, mouse, guinea pig, horse, rat
concentración
0.5 mg - 1 mg/mL
técnicas
immunoblotting: suitable
immunohistochemistry: suitable
Nº de acceso NCBI
Nº de acceso UniProt
Condiciones de envío
wet ice
temp. de almacenamiento
−20°C
modificación del objetivo postraduccional
unmodified
Información sobre el gen
human ... HNF1A(6927)
Descripción general
Inmunógeno
Acciones bioquímicas o fisiológicas
Hepatocyte nuclear factor 1α (HNF1α) modulates hepatocyte functions. It plays an important role in the modulation of gene expression and replication of hepatitis B virus (HBV). HNF1α is involved in lipid metabolism, gluconeogenesis and deoxygenation of xenobiotics. It stimulates the expression of the preS1 mRNA to induce the production of LHBs (viral large surface protein). Mutations in hepatocyte nuclear factor-1A (HNF1A) results in maturity-onset diabetes of the young type 3 (MODY3).
Secuencia
Forma física
Cláusula de descargo de responsabilidad
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)