Documentos clave
SAB2107945
Sigma-Aldrich
Anti-FOXO6 antibody produced in rabbit
IgG fraction of antiserum
Seleccione un Tamaño
100 μL
326,00 €
326,00 €
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
100 μL
326,00 €
About This Item
Código UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
326,00 €
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
origen biológico
rabbit
Nivel de calidad
conjugado
unconjugated
forma del anticuerpo
IgG fraction of antiserum
tipo de anticuerpo
primary antibodies
clon
polyclonal
Formulario
buffered aqueous solution
mol peso
61kDa
reactividad de especies
rat, human, mouse
concentración
0.5 mg - 1 mg/mL
técnicas
immunoblotting: suitable
Nº de acceso NCBI
Nº de acceso UniProt
Condiciones de envío
wet ice
temp. de almacenamiento
−20°C
modificación del objetivo postraduccional
unmodified
Información sobre el gen
mouse ... FOXO6(329934)
Inmunógeno
Synthetic peptide directed towards the N terminal of human FOXO6
Acciones bioquímicas o fisiológicas
Murine Foxo6 is a member of the murine forkhead family of transcription factors. This family consists of over 30 members, the vast majority of which is important in embryonic development. These forkhead transcription factors may play a role in maintenance and survival of developing and adult neurons.
Secuencia
Synthetic peptide located within the following region: KTPRRRAVSMDNGAKFLRIKGKASKKKQLHLPERSPDDSPPGAPVPGPLS
Forma física
Purified antibody supplied in 1x PBS buffer with 0.09% (w/v) sodium azide and 2% sucrose.
Cláusula de descargo de responsabilidad
Unless otherwise stated in our catalog or other company documentation accompanying the product(s), our products are intended for research use only and are not to be used for any other purpose, which includes but is not limited to, unauthorized commercial uses, in vitro diagnostic uses, ex vivo or in vivo therapeutic uses or any type of consumption or application to humans or animals.
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)