Documentos clave
SAB2105829
Sigma-Aldrich
Anti-WBP4, (N-terminal) antibody produced in rabbit
affinity isolated antibody
Sinónimos:
Anti-FBP21, Anti-MGC117310
Seleccione un Tamaño
100 μL
374,00 €
374,00 €
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
100 μL
374,00 €
About This Item
Código UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
374,00 €
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
origen biológico
rabbit
Nivel de calidad
conjugado
unconjugated
forma del anticuerpo
affinity isolated antibody
tipo de anticuerpo
primary antibodies
clon
polyclonal
Formulario
buffered aqueous solution
mol peso
42 kDa
reactividad de especies
rabbit, rat, dog, mouse, guinea pig, human, horse
concentración
0.5 mg - 1 mg/mL
técnicas
western blot: suitable
Nº de acceso NCBI
Nº de acceso UniProt
Condiciones de envío
wet ice
temp. de almacenamiento
−20°C
modificación del objetivo postraduccional
unmodified
Información sobre el gen
human ... WBP4(11193)
Inmunógeno
Synthetic peptide directed towards the N terminal region of human WBP4
Acciones bioquímicas o fisiológicas
This gene encodes WW domain-containing binding protein 4. The WW domain represents a small and compact globular structure that interacts with proline-rich ligands. This encoded protein is a general spliceosomal protein that may play a role in cross-intron bridging of U1 and U2 snRNPs in the spliceosomal complex A.
Secuencia
Synthetic peptide located within the following region: NHKENVAKRISEIKQKSLDKAKEEEKASKEFAAMEAAALKAYQEDLKRLG
Forma física
Purified antibody supplied in 1x PBS buffer with 0.09% (w/v) sodium azide and 2% sucrose.
Cláusula de descargo de responsabilidad
Unless otherwise stated in our catalog or other company documentation accompanying the product(s), our products are intended for research use only and are not to be used for any other purpose, which includes but is not limited to, unauthorized commercial uses, in vitro diagnostic uses, ex vivo or in vivo therapeutic uses or any type of consumption or application to humans or animals.
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)