Documentos clave
SAB2105048
Sigma-Aldrich
Anti-RAB3IL1 antibody produced in rabbit
affinity isolated antibody, lyophilized powder
Sinónimos:
Anti-GRAB
About This Item
Código UNSPSC:
12352203
origen biológico
rabbit
conjugado
unconjugated
forma del anticuerpo
affinity isolated antibody
tipo de anticuerpo
primary antibodies
clon
polyclonal
Formulario
lyophilized powder
mol peso
43 kDa
reactividad de especies
mouse, rat, human, rabbit, horse
técnicas
western blot: suitable
secuencia del inmunógeno
PTVKVAEVDCSSTNTCALSGLTRTCRHRIRLGDSKSHYYISPSSRARITA
Nº de acceso NCBI
Nº de acceso UniProt
temp. de almacenamiento
−20°C
modificación del objetivo postraduccional
unmodified
Información sobre el gen
human ... RAB3IL1(5866)
Inmunógeno
Peptide region of the protein sequence according to NP_037533.
Forma física
Antibody is lyophilized from PBS buffer with 2% sucrose.
Cláusula de descargo de responsabilidad
Unless otherwise stated in our catalog or other company documentation accompanying the product(s), our products are intended for research use only and are not to be used for any other purpose, which includes but is not limited to, unauthorized commercial uses, in vitro diagnostic uses, ex vivo or in vivo therapeutic uses or any type of consumption or application to humans or animals.
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 2
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)