Documentos clave
SAB2104637
Sigma-Aldrich
Anti-ATP7A antibody produced in rabbit
affinity isolated antibody
Sinónimos:
Anti-MK, Anti-MNK
Seleccione un Tamaño
100 μL
498,00 €
498,00 €
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
100 μL
498,00 €
About This Item
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
498,00 €
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
origen biológico
rabbit
Nivel de calidad
conjugado
unconjugated
forma del anticuerpo
affinity isolated antibody
tipo de anticuerpo
primary antibodies
clon
polyclonal
mol peso
163 kDa
reactividad de especies
horse, rat, human, mouse, dog, guinea pig, rabbit, bovine
envase
pkg of 100 μL buffered aqueous solution
pkg of 50 μg lyophilized powder
concentración
0.5 mg - 1 mg/mL
técnicas
western blot: suitable
Nº de acceso NCBI
Nº de acceso UniProt
temp. de almacenamiento
−20°C
modificación del objetivo postraduccional
unmodified
Información sobre el gen
human ... ATP7A(538)
Inmunógeno
Synthetic peptide directed towards the middle region of human ATP7A
Acciones bioquímicas o fisiológicas
The ATP7A gene encodes the Menkes copper-translocating P-type ATPase, a ubiquitous protein that regulates the absorption of copper in the gastrointestinal tract. Inside cells, this protein has a dual function: it delivers copper to cuproenzymes in the Gol
Secuencia
Synthetic peptide located within the following region: SSLFLKLYRKPTYESYELPARSQIGQKSPSEISVHVGIDDTSRNSPKLGL
Cláusula de descargo de responsabilidad
Unless otherwise stated in our catalog or other company documentation accompanying the product(s), our products are intended for research use only and are not to be used for any other purpose, which includes but is not limited to, unauthorized commercial uses, in vitro diagnostic uses, ex vivo or in vivo therapeutic uses or any type of consumption or application to humans or animals.
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)