SAB2103059
Anti-GABARAPL1, (N-terminal) antibody produced in rabbit
affinity isolated antibody
Sinónimos:
Anti-APG8L, Anti-ATG8, Anti-ATG8L, Anti-GEC1
Seleccione un Tamaño
374,00 €
Seleccione un Tamaño
About This Item
374,00 €
Productos recomendados
origen biológico
rabbit
Nivel de calidad
conjugado
unconjugated
forma del anticuerpo
affinity isolated antibody
tipo de anticuerpo
primary antibodies
clon
polyclonal
Formulario
buffered aqueous solution
mol peso
14 kDa
reactividad de especies
horse, bovine, dog, mouse, rat, guinea pig, rabbit, human
concentración
0.5 mg - 1 mg/mL
técnicas
immunohistochemistry: suitable
western blot: suitable
Nº de acceso NCBI
Nº de acceso UniProt
Condiciones de envío
wet ice
temp. de almacenamiento
−20°C
modificación del objetivo postraduccional
unmodified
Información sobre el gen
human ... GABARAPL1(23710)
1 of 4
Este artículo | SAB2103117 | HPA065883 | HPA051386 |
---|---|---|---|
antibody form affinity isolated antibody | antibody form affinity isolated antibody | antibody form affinity isolated antibody | antibody form affinity isolated antibody |
conjugate unconjugated | conjugate unconjugated | conjugate unconjugated | conjugate unconjugated |
biological source rabbit | biological source rabbit | biological source rabbit | biological source rabbit |
species reactivity horse, bovine, dog, mouse, rat, guinea pig, rabbit, human | species reactivity rat, human, dog, horse, rabbit, bovine, mouse, guinea pig | species reactivity human | species reactivity human |
UniProt accession no. | UniProt accession no. | UniProt accession no. | UniProt accession no. |
Inmunógeno
Acciones bioquímicas o fisiológicas
Secuencia
Forma física
Cláusula de descargo de responsabilidad
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)