Documentos clave
SAB2102165
Sigma-Aldrich
Anti-SLC13A2 antibody produced in rabbit
affinity isolated antibody
Sinónimos:
Anti-NADC1, Anti-Solute carrier family 13 (sodium-dependent dicarboxylate transporter), member 2
Seleccione un Tamaño
100 μL
374,00 €
374,00 €
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
100 μL
374,00 €
About This Item
Código UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
374,00 €
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
origen biológico
rabbit
Nivel de calidad
conjugado
unconjugated
forma del anticuerpo
affinity isolated antibody
tipo de anticuerpo
primary antibodies
clon
polyclonal
Formulario
buffered aqueous solution
mol peso
64 kDa
reactividad de especies
human
concentración
0.5 mg - 1 mg/mL
técnicas
immunohistochemistry: suitable
western blot: suitable
Nº de acceso UniProt
Condiciones de envío
wet ice
temp. de almacenamiento
−20°C
modificación del objetivo postraduccional
unmodified
Información sobre el gen
human ... SLC13A2(9058)
Inmunógeno
Synthetic peptide directed towards the middle region of human SLC13A2
Acciones bioquímicas o fisiológicas
SLC13A2 belongs to the SLC13A transporter (TC 2.A.47) family, NADC subfamily. It is a multi-pass membrane protein. SLC13A2 cotransports of sodium ions and dicarboxylates such as succinate and citrate.
Secuencia
Synthetic peptide located within the following region: PNAKGESMVSDGTVAIFIGIIMFIIPSKFPGLTQDPENPGKLKAPLGLLD
Forma física
Purified antibody supplied in 1x PBS buffer with 0.09% (w/v) sodium azide and 2% sucrose.
Cláusula de descargo de responsabilidad
Unless otherwise stated in our catalog or other company documentation accompanying the product(s), our products are intended for research use only and are not to be used for any other purpose, which includes but is not limited to, unauthorized commercial uses, in vitro diagnostic uses, ex vivo or in vivo therapeutic uses or any type of consumption or application to humans or animals.
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)