Documentos clave
SAB2101977
Sigma-Aldrich
Anti-REEP1 (ab2) antibody produced in rabbit
affinity isolated antibody
Sinónimos:
Anti-C2orf23, Anti-FLJ13110, Anti-Receptor accessory protein 1, Anti-SPG31
Seleccione un Tamaño
100 μL
374,00 €
374,00 €
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
100 μL
374,00 €
About This Item
Código UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
374,00 €
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
origen biológico
rabbit
Nivel de calidad
conjugado
unconjugated
forma del anticuerpo
affinity isolated antibody
tipo de anticuerpo
primary antibodies
clon
polyclonal
Formulario
buffered aqueous solution
mol peso
22 kDa
reactividad de especies
rabbit, horse, rat, mouse, human
concentración
0.5 mg - 1 mg/mL
técnicas
western blot: suitable
Nº de acceso UniProt
Condiciones de envío
wet ice
temp. de almacenamiento
−20°C
modificación del objetivo postraduccional
unmodified
Información sobre el gen
human ... REEP1(65055)
Inmunógeno
Synthetic peptide directed towards the C terminal region of human REEP1
Acciones bioquímicas o fisiológicas
REEP1 belongs to the DP1 family and may enhance the cell surface expression of odorant receptors.
Secuencia
Synthetic peptide located within the following region: ERLRSFSMQDLTTIRGDGAPAPSGPPPPGSGRASGKHGQPKMSRSASESA
Forma física
Purified antibody supplied in 1x PBS buffer with 0.09% (w/v) sodium azide and 2% sucrose.
Cláusula de descargo de responsabilidad
Unless otherwise stated in our catalog or other company documentation accompanying the product(s), our products are intended for research use only and are not to be used for any other purpose, which includes but is not limited to, unauthorized commercial uses, in vitro diagnostic uses, ex vivo or in vivo therapeutic uses or any type of consumption or application to humans or animals.
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Visite la Librería de documentos
Julie Lavie et al.
Human molecular genetics, 26(4), 674-685 (2016-12-23)
Hereditary spastic paraplegia, SPG31, is a rare neurological disorder caused by mutations in REEP1 gene encoding the microtubule-interacting protein, REEP1. The mechanism by which REEP1-dependent processes are linked with the disease is unclear. REEP1 regulates the morphology and trafficking of