SAB2101799
Anti-PHLDA3 antibody produced in rabbit
affinity isolated antibody
Sinónimos:
Anti-Pleckstrin homology-like domain, family A, member 3, Anti-TIH1
Seleccione un Tamaño
374,00 €
Seleccione un Tamaño
About This Item
374,00 €
origen biológico
rabbit
Nivel de calidad
conjugado
unconjugated
forma del anticuerpo
affinity isolated antibody
tipo de anticuerpo
primary antibodies
clon
polyclonal
Formulario
buffered aqueous solution
mol peso
14 kDa
reactividad de especies
rabbit, rat, human, guinea pig, mouse
concentración
0.5 mg - 1 mg/mL
técnicas
western blot: suitable
Nº de acceso UniProt
Condiciones de envío
wet ice
temp. de almacenamiento
−20°C
Información sobre el gen
human ... PHLDA3(23612)
Inmunógeno
Secuencia
Forma física
Cláusula de descargo de responsabilidad
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)