Documentos clave
SAB2100934
Sigma-Aldrich
Anti-GNA12 antibody produced in rabbit
affinity isolated antibody
Sinónimos:
Anti-Guanine nucleotide binding protein (G protein) α 12, Anti-MGC104623, Anti-MGC99644, Anti-NNX3, Anti-RMP
Seleccione un Tamaño
100 μL
423,00 €
423,00 €
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
100 μL
423,00 €
About This Item
Código UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
423,00 €
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
origen biológico
rabbit
Nivel de calidad
conjugado
unconjugated
forma del anticuerpo
affinity isolated antibody
tipo de anticuerpo
primary antibodies
clon
polyclonal
Formulario
buffered aqueous solution
mol peso
44 kDa
reactividad de especies
rat, mouse, human, bovine, dog, horse, guinea pig, rabbit
concentración
0.5 mg - 1 mg/mL
técnicas
western blot: suitable
Nº de acceso UniProt
Condiciones de envío
wet ice
temp. de almacenamiento
−20°C
modificación del objetivo postraduccional
unmodified
Información sobre el gen
human ... GNA12(2768)
Inmunógeno
Synthetic peptide directed towards the middle region of human GNA12
Acciones bioquímicas o fisiológicas
GNA12 belongs to the G-alpha family. G(12) subfamily. Guanine nucleotide-binding proteins (G proteins) are involved as modulators or transducers in various transmembrane signaling systems.
Secuencia
Synthetic peptide located within the following region: TFQLYVPALSALWRDSGIREAFSRRSEFQLGESVKYFLDNLDRIGQLNYF
Forma física
Purified antibody supplied in 1x PBS buffer with 0.09% (w/v) sodium azide and 2% sucrose.
Cláusula de descargo de responsabilidad
Unless otherwise stated in our catalog or other company documentation accompanying the product(s), our products are intended for research use only and are not to be used for any other purpose, which includes but is not limited to, unauthorized commercial uses, in vitro diagnostic uses, ex vivo or in vivo therapeutic uses or any type of consumption or application to humans or animals.
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)