SAB2100135
Anti-Amyloid Precursor Protein (APP) Antibody
rabbit polyclonal
Sinónimos:
Anti-Aβ, Anti-AAA, Anti-ABPP, Anti-AD1, Anti-Amyloid β (A4) precursor protein (peptidase nexin-II, Alzheimer disease)
Seleccione un Tamaño
454,00 €
Seleccione un Tamaño
About This Item
454,00 €
Nombre del producto
Anti-APP (ab2) antibody produced in rabbit, affinity isolated antibody
origen biológico
rabbit
Nivel de calidad
conjugado
unconjugated
forma del anticuerpo
affinity isolated antibody
tipo de anticuerpo
primary antibodies
clon
polyclonal
Formulario
buffered aqueous solution
mol peso
77 kDa
reactividad de especies
human, bovine, guinea pig, rabbit, rat, dog, mouse, horse
concentración
0.5 mg - 1 mg/mL
técnicas
western blot: suitable
Nº de acceso UniProt
Condiciones de envío
wet ice
temp. de almacenamiento
−20°C
modificación del objetivo postraduccional
unmodified
Información sobre el gen
human ... APP(351)
Inmunógeno
Acciones bioquímicas o fisiológicas
Secuencia
Forma física
Cláusula de descargo de responsabilidad
Opcional
Código de clase de almacenamiento
10 - Combustible liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)