SAB1412759
Monoclonal Anti-UGT2B7 antibody produced in mouse
clone 8D12, purified immunoglobulin
Sinónimos:
Anti-UGT2B9
About This Item
Productos recomendados
origen biológico
mouse
Nivel de calidad
conjugado
unconjugated
forma del anticuerpo
purified immunoglobulin
tipo de anticuerpo
primary antibodies
clon
8D12, monoclonal
Formulario
buffered aqueous solution
mol peso
antigen 35.53 kDa
reactividad de especies
rat, human
técnicas
ELISA: suitable
western blot: 1-5 μg/mL
isotipo
IgG2b
Nº de acceso GenBank
Nº de acceso UniProt
Condiciones de envío
dry ice
temp. de almacenamiento
−20°C
modificación del objetivo postraduccional
unmodified
Información sobre el gen
human ... UGT2B7(7364)
Descripción general
Inmunógeno
Sequence
SSALKIEIYPTSLTKTELENFIMQQIKRWSDLPKDTFWLYFSQVQEIMSIFGDITRKFCKDVVSNKKFMKKVQESRFDVIFADAIFPCS
Características y beneficios
Forma física
Información legal
Cláusula de descargo de responsabilidad
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 1
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)