Documentos clave
SAB1412576
Sigma-Aldrich
ANTI-ZIC1 antibody produced in mouse
clone 4D2, purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Sinónimos:
ZIC, ZIC1, ZNF201
Seleccione un Tamaño
100 μG
491,00 €
491,00 €
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
100 μG
491,00 €
About This Item
Código UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
491,00 €
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
origen biológico
mouse
Nivel de calidad
conjugado
unconjugated
forma del anticuerpo
purified immunoglobulin
tipo de anticuerpo
primary antibodies
clon
4D2, monoclonal
Formulario
buffered aqueous solution
mol peso
antigen 33.77 kDa
reactividad de especies
human
técnicas
indirect ELISA: suitable
western blot: 1-5 μg/mL
isotipo
IgG2aκ
Nº de acceso NCBI
Nº de acceso UniProt
Condiciones de envío
dry ice
temp. de almacenamiento
−20°C
modificación del objetivo postraduccional
unmodified
Información sobre el gen
human ... ZIC1(7545)
Descripción general
This gene encodes a member of the ZIC family of C2H2-type zinc finger proteins. Members of this family are important during development. Aberrant expression of this gene is seen in medulloblastoma, a childhood brain tumor. This gene is closely linked to the gene encoding zinc finger protein of the cerebellum 4, a related family member on chromosome 3. This gene encodes a transcription factor that can bind and transactivate the apolipoprotein E gene. (provided by RefSeq)
Inmunógeno
ZIC1 (NP_003403, 139 a.a. ~ 212 a.a) full length recombinant protein with GST tag. MW of the GST tag alone is 26 KDa.
Sequence
GHLLFPGLHEQAAGHASPNVVNGQMRLGFSGDMYPRPEQYGQVTSPRSEHYAAPQLHGYGPMNVNMAAHHGAGA
Forma física
Solution in phosphate buffered saline, pH 7.4
10 - Combustible liquids
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)