Documentos clave
SAB1412565
Sigma-Aldrich
ANTI-LHX1 antibody produced in mouse
clone 2D7, purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Sinónimos:
LHX1, LIM-1, LIM1, MGC126723, MGC138141
Seleccione un Tamaño
100 μG
491,00 €
491,00 €
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
100 μG
491,00 €
About This Item
Código UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
491,00 €
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
origen biológico
mouse
conjugado
unconjugated
forma del anticuerpo
purified immunoglobulin
tipo de anticuerpo
primary antibodies
clon
2D7, monoclonal
Formulario
buffered aqueous solution
mol peso
antigen 36.74 kDa
reactividad de especies
human
técnicas
indirect ELISA: suitable
isotipo
IgG2a
Nº de acceso NCBI
Nº de acceso UniProt
Condiciones de envío
dry ice
temp. de almacenamiento
−20°C
modificación del objetivo postraduccional
unmodified
Información sobre el gen
human ... LHX1(3975)
Descripción general
This gene encodes a member of a large protein family which contains the LIM domain, a unique cysteine-rich zinc-binding domain. The encoded protein may function as a transcriptional regulator and be involved in control of differentiation and development of neural and lymphoid cells. A similar protein in mice is an essential regulator of the vertebrate head organizer. (provided by RefSeq)
Inmunógeno
LHX1 (NP_005559, 1 a.a. ~ 100 a.a) partial recombinant protein with GST tag. MW of the GST tag alone is 26 KDa.
Sequence
MVHCAGCKRPILDRFLLNVLDRAWHVKCVQCCECKCNLTEKCFSREGKLYCKNDFFRCFGTKCAGCAQGISPSDLVRRARSKVFHLNCFTCMMCNKQLST
Forma física
Solution in phosphate buffered saline, pH 7.4
10 - Combustible liquids
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)