Documentos clave
SAB1412383
Sigma-Aldrich
ANTI-TCL1A antibody produced in mouse
clone 1G10, purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Sinónimos:
TCL1, TCL1A
Seleccione un Tamaño
100 μG
491,00 €
491,00 €
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
100 μG
491,00 €
About This Item
Código UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
491,00 €
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
origen biológico
mouse
Nivel de calidad
conjugado
unconjugated
forma del anticuerpo
purified immunoglobulin
tipo de anticuerpo
primary antibodies
clon
1G10, monoclonal
Formulario
buffered aqueous solution
mol peso
antigen 31.68 kDa
reactividad de especies
human
técnicas
indirect ELISA: suitable
isotipo
IgG1κ
Nº de acceso NCBI
Nº de acceso UniProt
Condiciones de envío
dry ice
temp. de almacenamiento
−20°C
modificación del objetivo postraduccional
unmodified
Información sobre el gen
human ... TCL1A(8115)
Inmunógeno
TCL1A (NP_068801.1, 61 a.a. ~ 114 a.a) partial recombinant protein with GST tag. MW of the GST tag alone is 26 KDa.
Sequence
PMTPTQIGPSLLPIMWQLYPDGRYRSSDSSFWRLVYHIKIDGVEDMLLELLPDD
Forma física
Solution in phosphate buffered saline, pH 7.4
10 - Combustible liquids
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)