Documentos clave
SAB1412195
Sigma-Aldrich
ANTI-MST1R antibody produced in mouse
clone 2F3, purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Sinónimos:
CD136, CDw136, MST1R, PTK8, RON
Seleccione un Tamaño
100 μG
491,00 €
491,00 €
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
100 μG
491,00 €
About This Item
Código UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
491,00 €
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
origen biológico
mouse
Nivel de calidad
conjugado
unconjugated
forma del anticuerpo
purified immunoglobulin
tipo de anticuerpo
primary antibodies
clon
2F3, monoclonal
Formulario
buffered aqueous solution
mol peso
antigen 36.63 kDa
reactividad de especies
human
técnicas
indirect ELISA: suitable
isotipo
IgG2aκ
Nº de acceso NCBI
Nº de acceso UniProt
Condiciones de envío
dry ice
temp. de almacenamiento
−20°C
modificación del objetivo postraduccional
unmodified
Información sobre el gen
human ... MST1R(4486)
Inmunógeno
MST1R (NP_002438, 26 a.a. ~ 125 a.a) partial recombinant protein with GST tag. MW of the GST tag alone is 26 KDa.
Sequence
DWQCPRTPYAASRDFDVKYVVPSFSAGGLVQAMVTYEGDRNESAVFVAIRNRLHVLGPDLKSVQSLATGPAGDPGCQTCAACGPGPHGPPGDTDTKVLVL
Forma física
Solution in phosphate buffered saline, pH 7.4
10 - Combustible liquids
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)