It is supplied in "ascites fluid" and there is not any other solution composition/solvent the product is supplied in. The reason it supplied at "ascites fluid" is that the lab cannot get the purified antibody from the ascites by Protein A purification. Its antibody concentration would be around 0.4 ~ 0.8 mg/mL. This concentration is not the absolute concentration after purification, but a reference only.
SAB1412026
ANTI-EPHB2 antibody produced in mouse
clone 1F10, ascites fluid
Sinónimos:
CAPB, DRT, EPHB2, EPHT3, ERK
Seleccione un Tamaño
491,00 €
Seleccione un Tamaño
About This Item
491,00 €
Productos recomendados
origen biológico
mouse
Nivel de calidad
conjugado
unconjugated
forma del anticuerpo
ascites fluid
tipo de anticuerpo
primary antibodies
clon
1F10, monoclonal
mol peso
antigen 36.63 kDa
reactividad de especies
human
técnicas
indirect ELISA: suitable
western blot: 1:500-1:1000
isotipo
IgMκ
Nº de acceso NCBI
Nº de acceso UniProt
Condiciones de envío
dry ice
temp. de almacenamiento
−20°C
modificación del objetivo postraduccional
unmodified
Información sobre el gen
human ... EPHB2(2048)
Descripción general
Inmunógeno
Sequence
CIANAEEVDVPIKLYCNGDGEWLVPIGRCMCKAGFEAVENGTVCRGCPSGTFKANQGDEACTHCPINSRTTSEGATNCVCRNGYYRADLDPLDMPCTTIP
Forma física
¿No encuentra el producto adecuado?
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
-
What is the typical concentration of antibodies, and in which solution is the antibody stored?
1 respuesta-
¿Le ha resultado útil?