Documentos clave
SAB1411967
Sigma-Aldrich
ANTI-PIM1 antibody produced in mouse
clone 2C9, purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Sinónimos:
PIM, PIM1
Seleccione un Tamaño
100 μG
491,00 €
491,00 €
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
100 μG
491,00 €
About This Item
Código UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
491,00 €
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
origen biológico
mouse
Nivel de calidad
conjugado
unconjugated
forma del anticuerpo
purified immunoglobulin
tipo de anticuerpo
primary antibodies
clon
2C9, monoclonal
Formulario
buffered aqueous solution
mol peso
antigen 36.74 kDa
reactividad de especies
human
técnicas
immunohistochemistry: suitable
indirect ELISA: suitable
indirect immunofluorescence: suitable
western blot: 1-5 μg/mL
isotipo
IgG2aκ
Nº de acceso NCBI
Nº de acceso UniProt
Condiciones de envío
dry ice
temp. de almacenamiento
−20°C
modificación del objetivo postraduccional
unmodified
Información sobre el gen
human ... PIM1(5292)
Descripción general
The protooncogene PIM1 encodes a protein kinase upregulated in prostate cancer (Dhanasekaran et al., 2001 [PubMed 11518967]).[supplied by OMIM
Inmunógeno
PIM1 (AAH20224.1, 1 a.a. ~ 100 a.a) partial recombinant protein with GST tag. MW of the GST tag alone is 26 KDa.
Sequence
MLLSKINSLAHLRAAPCNDLHATKLAPGKEKEPLESQYQVGPLLGSGGFGSVYSGIRVSDNLPVAIKHVEKDRISDWGELPNGTRVPMEVVLLKKVSSGF
Forma física
Solution in phosphate buffered saline, pH 7.4
10 - Combustible liquids
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)