Documentos clave
SAB1411938
Sigma-Aldrich
ANTI-LIMCH1 antibody produced in mouse
purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Sinónimos:
DKFZp434I0312, DKFZp686A01247, DKFZp686B2470, DKFZp686G18243, LIMCH1
Seleccione un Tamaño
50 μG
417,00 €
417,00 €
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
50 μG
417,00 €
About This Item
Código UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
417,00 €
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
origen biológico
mouse
conjugado
unconjugated
forma del anticuerpo
purified immunoglobulin
tipo de anticuerpo
primary antibodies
clon
polyclonal
Formulario
buffered aqueous solution
mol peso
antigen 101.4 kDa
reactividad de especies
human
técnicas
western blot: 1 μg/mL
Nº de acceso NCBI
Nº de acceso UniProt
Condiciones de envío
dry ice
temp. de almacenamiento
−20°C
modificación del objetivo postraduccional
unmodified
Información sobre el gen
human ... LIMCH1(22998)
Inmunógeno
LIMCH1 (AAH23546.1, 1 a.a. ~ 897 a.a) full-length human protein.
Sequence
MRKDTDDIESPKRSIRDSGYIDCWDSERSDSLSPPRHGRDDSFDSLDSFGSRSRQTPSPDVVLRGSSDGRGSDSESDLPHRKLPDVKKDDMSARRTSHGEPKSAVPFNQYLPNKSNQTAYVPAPLRKKKAEREEYRKSWSTATSPLGGERPFRYGPRTPVSDDAESTSMFDMRCEEEAAVQPHSRARQEQLQLINNQLREEDDKWQDDLARWKSRRRSVSQDLIKKEEERKKMEKLLAGEDGTSERRKSIKTYREIVQEKERRERELHEAYKNARSQEEAEGILQQYIERFTISEAVLERLEMPKILERSHSTEPNLSSFLNDPNPMKYLRQQSLPPPKFTATVETTIARASVLDTSMSAGSGSPSKTVTPKAVPMLTPKPYSQPKNSQDVLKTFKVDGKVSVNGETVHREEEKERECPTVAPAHSLTKSQMFEGVARVHGSPLELKQDNGSIEINIKKPNSVPQELAATTEKTEPNSQEDKNDGGKSRKGNIELASSEPQHFTTTVTRCSPTVAFVEFPSSPQLKNDVSEEKDQKKPENEMSGKVELVLSQKVVKPKSPEPEATLTFPFLDKMPEANQLHLPNLNSQVDSPSSEKSPVTTPFKFWAWDPEEERRRQEKWQQEQERLLQERYQKEQDKLKEEWEKAQKEVEEEERRYYEEERKIIEDTVVPFTVSSSSADQLSTSSSMTEGSGTMNKIDLGNCQDEKQDRRWKKSFQGDDSDLLLKTRESDRLEEKGSLTEGALAHSGNPVSKGVHEDHQLDTEAGAPHCGTNPQLAQDPSQNQQTSNPTHSSEDVKPKTLPLDKSINHQIESPSERRKSISGKKLCSSCGLPLGKGAAMIIETLNLYFHIQCFRCGICKGQLGDAVSGTDVRIRNGLLNCNDCYMRSRSAGQPTTL
Acciones bioquímicas o fisiológicas
LIMCH1 (LIM and calponin homology domains 1) is a multidomain protein belonging to the human mosaic domain superfamily. It is composed of calponin homology (CH) domain that acts as actin binding site and the conserved cysteine rich double Zn finger possessing Lim domain. Both the domain exist as a singlet. It has been reported that these proteins may exist in several duplex and quadruplet CH containing forms. It may be involved in the cytoskeletal and signaling pathways.
Forma física
Solution in phosphate buffered saline, pH 7.4
10 - Combustible liquids
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Visite la Librería de documentos
Felix Friedberg
Molecular biology reports, 37(4), 1707-1716 (2009-07-01)
In this paper, the inventory presented for singlet CH (calponin homology/actin binding) domain containing human multidomain proteins is extended to several duplex and one quadruplet CH containing forms. Invariably, the duplexes are located at the begin of the molecules. The
T Stradal et al.
FEBS letters, 431(2), 134-137 (1998-08-26)
A sequence motif of about 100 amino acids, termed the 'calponin homology domain' has been suggested to confer actin binding to a variety of cytoskeletal and signalling molecules. Here we analyse and compare the sequences of all calponin homology domain-containing
Felix Friedberg
Molecular biology reports, 36(5), 1059-1081 (2008-06-17)
In this paper we examine (restricted to homo sapiens) the products resulting from gene duplication and the subsequent alternative splicing for the members of a multidomain group of proteins which possess the evolutionary conserved calponin homology CH domain, i.e. an