Documentos clave
SAB1411901
Sigma-Aldrich
ANTI-KRT39 antibody produced in mouse
purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Sinónimos:
KA35, KRT39
Seleccione un Tamaño
50 μG
368,00 €
368,00 €
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
50 μG
368,00 €
About This Item
Código UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
368,00 €
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
origen biológico
mouse
Nivel de calidad
conjugado
unconjugated
forma del anticuerpo
purified immunoglobulin
tipo de anticuerpo
primary antibodies
clon
polyclonal
Formulario
buffered aqueous solution
mol peso
antigen 54.01 kDa
reactividad de especies
human
técnicas
western blot: 1 μg/mL
Nº de acceso NCBI
Nº de acceso UniProt
Condiciones de envío
dry ice
temp. de almacenamiento
−20°C
modificación del objetivo postraduccional
unmodified
Información sobre el gen
human ... KRT39(390792)
Descripción general
This gene encodes a member of the type I (acidic) keratin family, which belongs to the superfamily of intermediate filament (IF) proteins. Keratins are heteropolymeric structural proteins which form the intermediate filament. These filaments, along with actin microfilaments and microtubules, compose the cytoskeleton of epithelial cells. The type I keratin genes are clustered in a region of chromosome 17q12-q21. (provided by RefSeq)
Inmunógeno
KRT39 (AAI60073.1, 1 a.a. ~ 491 a.a) full-length human protein.
Sequence
MDTKGCTTTNSPSTPCQNCSRITNVSTISSNNGCHPGGLTVNNCQPAGHVLRIPWDQGCQPTPRFCRKPIYLMNNFNARFSLDDCSWYGEGINSNEKETMQILNERLANYLQKVRMLERENAELESKIQEESNKELPVLCPDYLSYYTTIEELQQKILCTKAENSRLVSQIDNTKLTADDLRAKYEAEVSLRQLVESDANGLKQILNVLTLGKADLEAQVQSLKEELLCLKNNHKEEINSLQCQLGERLDIEVTAAPSADLNQVLQEMRCQYEPIMETNRKDVEQWFNTQIEELNQQVVTSSQQQQCCQKEIIELRRSVNTLEVELQAQHRMRDSQECILTETEARYTALLTQIQSLIDNLEAQLAEIRCALERQNQEYEILLDVKSRLECEITTYRSLLESSDGKRPCYPRATKCEPSPWTSCKSGAIESTAPACTSSSPCSLKEHCSACGPLSRILVKICTITKEIKDGKVISSYEHVQPCFIIRPAKV
Forma física
Solution in phosphate buffered saline, pH 7.4
10 - Combustible liquids
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)