SAB1411720
Anti-FAM55A antibody produced in mouse
purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Sinónimos:
MGC34290
Seleccione un Tamaño
490,00 €
Seleccione un Tamaño
About This Item
490,00 €
origen biológico
mouse
conjugado
unconjugated
forma del anticuerpo
purified immunoglobulin
tipo de anticuerpo
primary antibodies
clon
polyclonal
Formulario
buffered aqueous solution
mol peso
antigen 46.9 kDa
reactividad de especies
human
técnicas
western blot: 1 μg/mL
Nº de acceso NCBI
Condiciones de envío
dry ice
temp. de almacenamiento
−20°C
modificación del objetivo postraduccional
unmodified
Información sobre el gen
human ... FAM55A(120400)
Inmunógeno
Sequence
MSSPALTAGASGKVMDFNNGTYLVSFTLFWEGQVSLSLLLIHPSEGASALWRARNQGYDKIIFKGKFVNGTSHVFTECGLTLNSNAELCEYLDDRDQEAFYCMKPQHMPCEALTYMTTRNREVSYLTDKENSLFHRSKVGVEMMKDRKHIDVTNCNKREKIEETCQVGMKPPVPGGYTLQGKWITTFCNQVQLDTIKINGCLKGKLIYLLGDSTLRQWIYYFPKVVKTLKFFDLHETGIFKKHLLLDAERHTQIQWKKHSYPFVTFQLYSLIDHDYIPREIDRLSGDKNTAIVITFGQHFRPFPIDIFIRRAIGVQKAIERLFLRSPATKVIIKTENIREMHIETERFVDFHGYIHYLIMKDIFKDLNVGIIDAWDMTIAYGTDTIHPPDHVIGNQINMFLNYIC
Forma física
¿No encuentra el producto adecuado?
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)