Documentos clave
SAB1411675
Sigma-Aldrich
Anti-H6PD antibody produced in rabbit
purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Sinónimos:
DKFZp686A01246, G6PDH, GDH, MGC87643
Seleccione un Tamaño
100 μG
368,00 €
368,00 €
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
100 μG
368,00 €
About This Item
Código UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
368,00 €
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
origen biológico
rabbit
conjugado
unconjugated
forma del anticuerpo
purified immunoglobulin
tipo de anticuerpo
primary antibodies
clon
polyclonal
Formulario
buffered aqueous solution
mol peso
antigen 88.9 kDa
reactividad de especies
human
técnicas
western blot: 1 μg/mL
Nº de acceso NCBI
Nº de acceso UniProt
Condiciones de envío
dry ice
temp. de almacenamiento
−20°C
modificación del objetivo postraduccional
unmodified
Información sobre el gen
human ... H6PD(9563)
Descripción general
There are 2 forms of glucose-6-phosphate dehydrogenase. G form is X-linked and H form, encoded by this gene, is autosomally linked. This H form shows activity with other hexose-6-phosphates, especially galactose-6-phosphate, whereas the G form is specific for glucose-6-phosphate. Both forms are present in most tissues, but H form is not found in red cells. (provided by RefSeq)
Inmunógeno
H6PD (AAH81559.1, 1 a.a. ~ 791 a.a) full-length human protein.
Sequence
MWNMLIVAMCLALLGCLQAQELQGHVSIILLGATGDLAKKYLWQGLFQLYLDEAGRGHSFSFHGAALTAPKQGQELMAKALESLSCPKDMAPSHCAEHKDQFLQLSQYRQLKTAEDYQALNKDIEAQLQHAGLREAGRIFYFSVPPFAYEDIARNINSSCRPGPGAWLRVVLEKPFGHDHFSAQQLATELGTFFQEEEMYRVDHYLGKQAVAQILPFRDQNRKALDGLWNRHHVERVEIIMKETVDAEGRTSFYEEYGVIRDVLQNHLTEVLTLVAMELPHNVSSAEAVLRHKLQVFQALRGLQRGSAVVGQYQSYSEQVRRELQKPDSFHSLTPTFAAVLVHIDNLRWEGVPFILMSGKALDERVGYARILFKNQACCVQSEKHWAAAQSQCLPRQLVFHIGHGDLGSPAVLVSRNLFRPSLPSSWKEMEGPPGLRLFGSPLSDYYAYSPVQERDAHSVLLSHIFHGRKNFFITTENLLASWNFWTPLLESLAHKAPRLYPGGAENGRLLDFEFSSGRLFFSQQQPEQLVPGPGPAPMPSDFQVLRAKYRESPLVSAWSEELISKLANDIEATAVRAVRRFGQFHLALSGGSSPVALFQQLATAHYGFPWAHTHLWLVDERCVPLSDPESNFQGLQAHLLQHVRIPYYNIHPMPVHLQQRLCAEEDQGAQIYAREISALVANSSFDLVLLGMGADGHTASLFPQSPTGLDGEQLVVLTTSPSQPHRRMSLSLPLINRAKKVAVLVMGRMKREITTLVSRVGHEPKKWPISGVLPHSGQLVWYMDYDAFLG
Forma física
Solution in phosphate buffered saline, pH 7.4
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)