Documentos clave
SAB1411570
Sigma-Aldrich
Anti-SAP30 antibody produced in rabbit
purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Seleccione un Tamaño
100 μG
368,00 €
368,00 €
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
100 μG
368,00 €
About This Item
Código UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
368,00 €
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
origen biológico
rabbit
Nivel de calidad
conjugado
unconjugated
forma del anticuerpo
purified immunoglobulin
tipo de anticuerpo
primary antibodies
clon
polyclonal
Formulario
buffered aqueous solution
mol peso
antigen 23.3 kDa
reactividad de especies
human
técnicas
western blot: 1 μg/mL
Nº de acceso NCBI
Nº de acceso UniProt
Condiciones de envío
dry ice
temp. de almacenamiento
−20°C
modificación del objetivo postraduccional
unmodified
Información sobre el gen
human ... SAP30(8819)
Categorías relacionadas
Descripción general
Histone acetylation plays a key role in the regulation of eukaryotic gene expression. Histone acetylation and deacetylation are catalyzed by multisubunit complexes. The protein encoded by this gene is a component of the histone deacetylase complex, which includes SIN3, SAP18, HDAC1, HDAC2, RbAp46, RbAp48, and other polypeptides. This complex is active in deacetylating core histone octamers, but inactive in deacetylating nucleosomal histones. A pseudogene of this gene is located on chromosome 3. (provided by RefSeq)
Inmunógeno
SAP30 (NP_003855.1, 1 a.a. ~ 220 a.a) full-length human protein.
Sequence
MNGFTPDEMSRGGDAAAAVAAVVAAAAAAASAGNGTGAGTGAEVPGAGAVSAAGPPGAAGPGPGQLCCLREDGERCGRAAGNASFSKRIQKSISQKKVKIELDKSARHLYICDYHKNLIQSVRNRRKRKGSDDDGGDSPVQDIDTPEVDLYQLQVNTLRRYKRHFKLPTRPGLNKAQLVEIVGCHFRSIPVNEKDTLTYFIYSVKNDKNKSDLKVDSGVH
Forma física
Solution in phosphate buffered saline, pH 7.4
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)